Documentos clave
GF54017007
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
AL417250
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 540-170-07
L
500 mm
O.D.
24.0 mm
wall thickness
1.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)