GF53611163
Rhenium
foil, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 0.76 mm
Sinónimos:
RE000214
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 536-111-63
L
2 m
coil width
0.76 mm
thickness
0.025 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)