GF53165943
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 1 m, coil width 192 mm
Sinónimos:
CU130240
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-659-43
L
1 m
coil width
192 mm
thickness
0.016 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)