Merck
GF52123788
Rhodium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
Sinónimos:
RH005130
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141738
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 521-237-88
resistividad
4.33 μΩ-cm, 20°C
Longitud
0.025 m
diámetro
1.0 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
densidad
12.41 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)