GF51211673
Polyphenylsulfone
(PPSU), sheet, thickness 5.5 mm, size 165 × 165 mm, blue
Sinónimos:
SU333020
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 512-116-73
size
165 × 165 mm
thickness
5.5 mm
color
blue
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)