Documentos clave
GF50824638
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 120 x 120mm, 0.3mm thickness
Sinónimos:
IN130300
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 508-246-38
size × thickness
120 mm × 120 mm × 0.3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)