GF50816998
Ruthenium
Ruthenium, bar, 50mm x 2mm x 2mm, 99.9%
Sinónimos:
Ruthenium, RU008010
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 508-169-98
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
L × W × thickness
50 mm × 2.0 mm × 2.0 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)