Key Documents
GF50091162
Aluminum/Silicon
foil, Al 88%/Si 12%, thickness 7.0 mm, size 71 × 88 mm
Sinónimos:
AL130900
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 500-911-62
size
71 × 88 mm
thickness
7.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)