GF48438412
Tantalum
foil, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
TA000290, Ta
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 484-384-12
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
size
200 × 200 mm
thickness
0.01 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)