Documentos clave
GF48369055
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 8 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
FP307950
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 483-690-55
L
1000 mm
diam.
8 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)