GF47838752
Carbon
rod, 50mm, diameter 1.5mm, graphite, 100%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007909, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
100%
form
rod
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 478-387-52
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
size × diam.
300 mm × 13.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)