GF44569907
Rhodium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.9%
Sinónimos:
Rhodium, RH000230
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 445-699-07
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)