GF44356978
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, single crystal, 99.999%
Sinónimos:
Germanium, GE003101
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 443-569-78
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)