GF40340382
Hafnium
rod, 200mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF007900
About This Item
assay
97%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 403-403-82
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
200 mm × 1.6 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)