GF39873369
Carbon - Vitreous
foam, 150x150mm, thickness 3.2mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Sinónimos:
Carbon - Vitreous, VC003821
About This Item
Productos recomendados
assay
96.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 398-733-69
size × thickness
150x150 mm × 3.2 mm
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)