Documentos clave
GF39543600
Gold/tin
rod, Au 80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 50 mm
Sinónimos:
AU067920
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 395-436-00
L
50 mm
diameter
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)