GF39091158
Yttrium
wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, 99.9%
Sinónimos:
Yttrium, Y 005110
About This Item
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 390-911-58
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
0.1 m × 1.0 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)