GF38496594
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, L 1 m, polymer thickness 0.025mm
Sinónimos:
IM301650
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 384-965-94
L
1 m
thickness
0.4 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)