Documentos clave
GF35014766
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055500
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 350-147-66
L
0.5 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)