GF34521285
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, grade topas 5013l-10
Sinónimos:
ET356301
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 345-212-85
weight
2000 g
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)