Key Documents
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607950
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 345-200-93
L
50 mm
diameter
25.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)