GF34435807
Iron
foil, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.5%
Sinónimos:
FE000240
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.5%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 344-358-07
resistividad
9.71 μΩ-cm
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)