GF34067314
Chromium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinónimos:
Chromium, CR000190
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 340-673-14
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.05 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)