Documentos clave
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
Sinónimos:
AD156100
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 340-049-33
weight
20 g
max. lump size
6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)