Key Documents
GF33810623
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness
Sinónimos:
MO013200
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 338-106-23
size × thickness
100x100 mm × 5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)