GF33753810
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 1000g
Sinónimos:
NI056020
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 337-538-10
weight
1000 g
max. part. size
75 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)