GF31514420
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t3
Sinónimos:
AB200450
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 315-144-20
size
150 × 150 mm
thickness
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)