GF30559350
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.002 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Sinónimos:
ES301820
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 305-593-50
L
0.2 m
coil width
315 mm
thickness
0.002 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)