GF29169625
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.14mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000214
About This Item
assay
97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 291-696-25
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
diam. × thickness
6 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)