Documentos clave
GF28717050
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinónimos:
FK110250
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-170-50
size × thickness
0.2 m × 0.075 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)