Merck
GF28460752
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99%
Sinónimos:
B 006300
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 284-607-52
resistividad
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
20 g
tamaño nominal del gránulo
15 mm
densidad
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)