GF27327258
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, L 20 m, polymer thickness 0.050mm
Sinónimos:
PP301540
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 273-272-58
L
20 m
thickness
0.07 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)