GF27280425
Copper
foil, thickness 0.5 mm, 50 mm diameter, purity 99.9%
Sinónimos:
CU000743
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 272-804-25
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
diam.
50 mm
thickness
0.5 mm
diameter
50 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)