GF26117490
Iridium
wire, straight, 100mm, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Iridium, IR005131
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 261-174-90
resistividad
4.71 μΩ-cm
L × diám.
100 mm × 0.5 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
densidad
22.65 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)