GF26068855
Vanadium
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.8%
Sinónimos:
Vanadium, V 005120
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.80%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 260-688-55
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.5 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)