GF24433848
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinónimos:
NI030240
About This Item
Productos recomendados
form
foil (light tight (lt))
manufacturer/tradename
Goodfellow 244-338-48
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)