Documentos clave
GF22252430
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, clear amber
Sinónimos:
EI317912
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 222-524-30
L
100 mm
diam.
12.7 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)