Key Documents
GF22064914
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
NI057919
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 220-649-14
L
100 mm
diameter
6.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)