GF21754212
Magnesio
foil, thickness 0.1 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MG000270
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-542-12
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.1 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)