GF21709650
Copper
wire reel, 1000m, diameter 0.04mm, hard, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU005202
About This Item
Productos recomendados
assay
99.90%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-096-50
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 m × 0.04 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)