GF18675502
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 025350
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 186-755-02
L × diam.
0.5 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)