Documentos clave
GF17300562
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
ET327910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 173-005-62
L
1000 mm
diam.
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)