GF17125545
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
FP341025
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 171-255-45
L
0.5 m
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)