GF16708518
Aluminum
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99%
Sinónimos:
AL000420
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 167-085-18
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
25 mm
thickness
0.025 mm
diameter
25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)