Documentos clave
GF15774060
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
AU075125
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 157-740-60
L × diam.
0.5 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)