GF14402359
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 5 m
Sinónimos:
CT301020
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 144-023-59
L
5 m
thickness
0.002 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)