Documentos clave
GF13464457
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m
Sinónimos:
PC115130
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 134-644-57
L
0.05 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)