GF13134169
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.7mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 025370
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 131-341-69
L × diam.
0.5 m × 0.7 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)