Documentos clave
GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
PB506101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 128-643-93
peso
10 g
tamaño máx. del bulto
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)