GF12777059
Tantalum
rod, 100mm, diameter 16mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA007945, Ta
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.90%
Formulario
rod
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 127-770-59
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
100 mm × 16 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)